Hygiënemaskers, PP
Leverancier: Hubei Orient
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8792EA 61.6 EUR
113-8792 114-9101
Hygiënemaskers, PP
Maskers Hygiëne maskers
Hygiënemaskers gemaakt van een 3-laagse structuur van PP/meltblown/PP.
  • Eenvoudig ademen, niet-irriterend
  • Uitstekende bacterie- en deeltjesfiltratie gecombineerd
  • Verstelbaar neusdeel voor een betere pasvorm
  • Alleen voor industrieel en cleanroom gebruik, niet voor bescherming tegen COVID-19
  • Dit product is geen medisch hulpmiddel voor medisch of klinish gebruik in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42/EEG
  • Dit product is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van Verordening (EU) 2016/425