Acrylamide, electrophoresis grade
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
04814340 04814349
ICNA04814340EA 56.4 EUR
ICNA04814340 ICNA04814349
Acrylamide, electrophoresis grade
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Acrylamide is een monomeer dat in verschillende synthetische processen wordt gebruikt om polymeren en copolymeren te vormen. Het polymeriseert in aanwezigheid van vrije radicalen in waterige oplossingen. Het wordt meestal gebruikt om polyacrylamidegels te bereiden voor elektroforese-scheiding van biomoleculen.
  • Geschikt voor gebruik bij elektroforese
  • Puurheid >99%
  • pH 5,0 tot 7,0 in 1% waterige oplossing
  • Kan als droogmiddel op kamertemperatuur worden bewaard
  • Oplosbaar in water (1% waterige oplossing), methanol (155 g/100 ml), ethanol (86 g/100 ml), alcohol, aceton (63,1 g/100 ml); slechts minimaal oplosbaar in benzeen of heptaan