VWR®, Mini Vortex Mixers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-0998EA 447 EUR
444-0998 444-0999 444-1041 444-1042 444-0994 444-0995 444-0996 444-0997
VWR®, Mini Vortex Mixers
Schudapparaten Vortexmengers
Ergonomische mini-vortexmengers met functies voor verschillende toepassingen. Deze compacte units bieden optimaal comfort en minimale stress.
  • Continue of aanraakmodusbediening (behalve eenheid met vaste snelheid die alleen aanraakmodus heeft)
  • Toepasbaar bij 4 tot 40 °C (maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een broedmachine, CO₂-incubator of koelruimte
  • Het pulserende model heeft een unieke werking die de warmteontwikkeling vermindert en zorgt voor een efficiënte menging en verstoring
  • Digitale en pulserende units hebben een timer, 1 s tot 160 uur
De analoge eenheid beschikt over een startsnelheid op lage snelheid voor zacht schudden of krachtig mixen op hoge snelheid.
De eenheid met vaste snelheid begint te mengen wanneer de bekerkop naar beneden wordt gedrukt en zorgt voor krachtig vortexen op volle snelheid.
Het digitale model is ideaal voor toepassingen die reproduceerbare resultaten nodig hebben, omdat de microprocessorbesturing de ingestelde snelheid handhaaft. De timer geeft de verstreken tijd weer of kan worden geprogrammeerd op een door de gebruiker gedefinieerde tijdslimiet en wordt uitgeschakeld wanneer de verstreken tijd nul bereikt.
Het pulserende model zorgt voor krachtige pulsen, waardoor volledige celverstoring binnen enkele minuten wordt gegarandeerd bij glasparelprocedures.
Leveringsinformatie: Geleverd met een netsnoer van 1830 mm met EU- en UK-stekker of CH-adapter, bekerkop, kop van 7,6 cm en rubberen kopafdekking van 7,6 cm. De pulserende vortexmixer wordt ook geleverd met een microbuisjeshouder van 1,5 tot 2 ml met ingebouwde kop.
Opgelet: De maximale snelheid varieert afhankelijk van welk accessoire wordt gebruikt.
* Kan alleen worden gebruikt met wisselplaathouder 444-7048
** Alleen te gebruiken met buishouder 444-0217