Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1574 en 1574 ½, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10314843 10314844 10314871 10314828
515-7103EA 45.9 EUR
515-7103 515-7104 512-0646 WHAT10314828
Kwalitatief filterpapier, natgesterkte klassen, klasse 1574 en 1574 ½, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Gemiddeld snel cellulose filterpapier met hoge natsterkte. Dit papier heeft dezelfde chemisch bestendige eigenschappen als Klasse 1573.
  • Gevouwen filters voor gebruiksgemak bij toepassingen met een conische filtertrechter
Dit uiterst stevig filterpapier heeft een hoge natsterkte dankzij de toevoeging van een kleine hoeveelheid chemisch stabiele hars. Normale kwalitatieve toepassingen zullen niet zorgen voor aanzienlijke onzuiverheden in het filtraat. De harsen bevatten echter wel stikstof, deze klassen zouden dus niet gebruikt mogen worden bij Kjeldahl-bepalingen, enz.