Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 40, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1440-032 1440-042 1440-047 1440-055 1440-070 1440-090 1440-110 1440-125 1440-150 1440-185 1440-240 1440-917 1440-012 1440-320 1440-329 1440-6168 10380004 10380005 10380006
514-0579EA 22.7 EUR
514-0579 516-4101 514-0580 512-0308 512-0309 512-0310 512-0311 512-0312 512-0313 512-0314 512-0315 512-0651 514-0591 514-0592 514-0593 514-0594 WHAT10380004 WHAT10380005 WHAT10380006
Kwalitatief filterpapier, asvrije klassen, klasse 40, Whatman™
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
Whatman Grade 40-filters met een hoge zuiverheid van Cytiva's activiteiten zijn papier voor algemeen gebruik voor kwantitatieve analyse. Grade 40-filters zijn geschikt voor een verscheidenheid aan analytische filtratietoepassingen.
  • Hoogzuivere filters bevatten een maximaal asgehalte van 0,007%
  • Medium nominale deeltjesretentie van 8 µm
  • Gemiddelde filtratiesnelheid (Herzberg 340 s)
  • Vooral handig voor gravimetrische analyse
Deze filters ondersteunen nauwkeurige analyse bij toepassingen die gevoelig zijn aan zeer lage gehaltes aan achtergrondverontreiniging en bij gravimetrische analyse waar asgehalte de gewichtsmetingen van verbrande monsters kan beïnvloeden.
Het zeer zuivere Whatman Grade 40 asloze papier van Cytiva is geschikt voor:
- Bodemanalyse, bij het scheiden van vaste stoffen van waterige extracten
- Kwantitatieve bepaling van melksediment
- Gebruik als reinigingsfilter voor oplossingen voorafgaand aan atomaire absorptie (AA) spectrometrie
- Analyse van samenstellende componenten in cement, klei, ijzer en staalproducten
- Verzameling van sporenelementen en radionucliden uit de atmosfeer