Agarose, electrophoresis grade
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
04820721 04820723
ICNA04820721EA 481 EUR
ICNA04820721 ICNA04820723
Agarose, electrophoresis grade
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Agarose is een gezuiverde lineaire galactaanhydrocolloïde geïsoleerd uit agar of agarhoudende zeealgen.
  • Vrij van DNAse en RNAse
  • Oplosbaar in water
  • Smeltpunt: 87,3 tot 89,5 °C
Agarose is nuttig bij het elektroforetisch scheiden van nucleïnezuren omdat agarosegels grotere poriegroottes hebben dan verknoopte acrylamidegels bij lage concentraties en bij chromatografische scheidingen door de agarose te parelen of te verknopen. Agarosegels worden ook gebruikt in immuno-elektroforese (IEP) en Ouchterlony-platen met dubbele diffusie om antilichaam-More Product Information