Kwalitatief filterpapier, geharde klassen met laag asgehalte, klasse 54, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1454-055 1454-070 1454-090 1454-110 1454-125 1454-150 1454-185 1454-240 1454-320 1454-500 1454-917
512-0345EA 18.8 EUR
512-0345 512-0346 512-0347 512-0348 512-0349 512-0350 512-0351 512-0352 516-1150 516-5102 512-0628
Kwalitatief filterpapier, geharde klassen met laag asgehalte, klasse 54, Whatman™
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
Whatman Grade 54 gehard kwantitatief filtreerpapier met laag asgehalte voor Büchner-trechter en Hirsch-trechterfiltratie maakt snelle vacuümzuigfiltratie voor herkristallisatietoepassingen mogelijk.
  • Hogere nominale deeltjesretentie (22 µm) dan vergelijkbaar Buchner-trechterfilterpapier
  • Hoge filtratiesnelheid (Herzberg filtratiesnelheid 39 s)
  • Hoge zuiverheid (maximaal 0,015% as)
  • Zuurbehandeld voor hoge natte sterkte en chemische bestendigheid
  • Gehard om vezelverlies te minimaliseren
Dit harde, gladde, hoge natsterkte Grade 54 snelle filterpapier maaktMore Product Information