Reinigingsstaafjes, Foamtip™
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CF3050 CF1050 CF2050
TEXWCF3050EA 0 EUR
TEXWCF3050 TEXWCF1050 TEXWCF2050
Reinigingsstaafjes, Foamtip™
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor reiniging
These Foamtips™ swabs are constructed from medical grade polyurethane foam, which features the best open cell structure, providing particle entrapment characteristics.
  • Traps surface particles while cleaning
  • High solvent capacity and holds solvent well for high quantity applications
  • Foam thermally bonded to the swab handle without using adhesives
Deze wattenstaafjes worden gebruikt voor het reinigen van micromechanische apparaten en de wattenstaafjes verwijderen Fluxresten van printplaten. Door constructie zonder vezels worden er geen losse vezels en partikels opgewekt.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904