Membraanvacuümpompen, LABOPORT®, N 840, N 842
Leverancier: KNF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
N840.3FT.18 N842.3FT.18 057634/045052
189-0017EA 2153 EUR
189-0017 181-3336 181-3920
Membraanvacuümpompen, LABOPORT®, N 840, N 842
Pompen Membraanvacuümpompen
Een- of tweekoppige, chemisch bestendige, drooglopende membraanpompen voor een brede reeks laboratoriumtoepassingen. Bij het transporteren en evacueren worden de media niet beïnvloed, d.w.z. media blijft onbesmet.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Order Now
Specificaties
Model N 840.3 FT.18 N 842.3 FT.18 N 842.3 FT.18
Environmentally Preferable
Debiet 34 34 34
Werkdruk (bar) 1,0 1,0 1.0
Einddruk (abs.) (mbar) 8 mbar 4 mbar 2 mbar
Beschermingsklasse IP 44 IP 44 IP 44
Slangaansluiting ID 10 ID 10 ID 10
Diaphragms PTFE-coated PTFE-coated PTFE-coated
Vermogen 245 W
W×D×H 166×341×226 mm 189×341×242 mm 167×341×223 mm
Weight 12,6 kg 13,7 kg 13,4 kg
Eindvacuüm (abs.) 8 mbar 2 mbar 2 mbar