Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 72, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1872-050 1872-055 1872-047
WHAT1872-050EA 188 EUR
WHAT1872-050 WHAT1872-055 512-0579
Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 72, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Geactiveerd luchtfilterpapier van klasse 72 is ontworpen voor het controleren van de luchtvervuiling van radioactief jodium in medische en nucleaire installaties.
  • Hoogwaardig composiet cellulose/glas filterpapier
  • Geladen met actieve kool voor absorptie van radioactief jodium
  • Geschikt voor gebruik in radioactieve omgevingen
Air pollution monitoring of radioactive iodine in medical or nuclear installations is a critical safety requirement. Grade 72 cellulose filter papers are designed specifically for these environments, delivering sensitive and accurate results by absorbing any radioactive iodine in the air for analysis.