Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 287 ½, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10310245 10310247
512-0581EA 64.4 EUR
512-0581 512-0582
Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 287 ½, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Kiezelgoer papier met een gemiddeld tot laag debiet. Extra adsorptie-effect, bv. voor de scheiding van zeer fijne semi-colloïdale troebelheid, voor clarificatie van melkserum, zetmeeloplossingen, bodemsuspensies of suikerhoudende oplossingen voor polarimetrie of refractometrie.