Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 512 ½, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10310643 10310645 10310647
512-0590EA 63.7 EUR
512-0590 515-5012 512-0583
Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 512 ½, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Cellulose papier met laag fosfaatgehalte van ongeveer 1,5 ppm, voor de filtratie van calciumlactaatextracten uit bodemmonsters voor de bepaling van K en P volgens Egnér, Riehm en Lederle.