Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 0790 ½, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10301645 10301647
512-0584EA 148 EUR
512-0584 512-0585
Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 0790 ½, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Met zuur gewassen cellulose filterpapier met asgehalte van ongeveer 0,01%, laag magnesiumgehalte, voor de bepaling van sporenelementen (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).