VWR®, Jerrycan, smalle hals, HDPE, rechthoekig
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-1917EA 64.6 EUR
216-1917
VWR®, Jerrycan, smalle hals, HDPE, rechthoekig
Flessen Jerrycans
Jerrycan voor eenmalig gebruik, gemaakt van HDPE, met geïntegreerd handvat voor eenvoudig dragen en uitgieten.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Lekvrij onder normale testomstandigheden
  • Met schaalverdeling om het gedoseerde volume te bepalen
  • Schuine hals om vloeistoffen eenvoudig uit te gieten en over te brengen
De jerrycan is ideaal voor het opslaan en overbrengen van steriele vloeistoffen, farmaceutische en biotechnologische reagentia.
Certificaten: Hars voldoet aan US FDA 21 CFR, USP Klasse VI.