Schroefdoppen DURAN® PURE Premium, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
891088679 891081306 898862802 891088678
215-3740EA 16 EUR
215-3740 215-3739 215-4773 SCOT891088678
Schroefdoppen DURAN® PURE Premium, DURAN®
Sluitingen Flesdoppen
Premium doppen worden geproduceerd en geassembleerd met speciaal op voorhand gereinigde siliconen afdichtingen met PTFE-coating. Gemaakt van fluorpolymeer (PFA - TpCh260TZ).
  • Uitstekende temperatuurbestendigheid van –196 °C tot + 200 °C
  • Zeer hoge chemische bestendigheid
  • Hoge lekdichtheid door het gebruik van siliconen afdichtingen met PTFE-coating
  • Geen toegevoegde kleurstoffen (het uitlogen van kleurstoffen wordt vermeden)