Corning® Cryogenic Storage Boxes for Corning® 2 ml Polypropylene Cryogenic Vial, with 1D and 2D Barcodes
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8673 8674
479-1889EA 141.7 EUR
479-1889 479-1890
Corning® Cryogenic Storage Boxes for Corning® 2 ml Polypropylene Cryogenic Vial, with 1D and 2D Barcodes
Dozen Dozen voor cryobuisjes
Herbruikbare polycarbonaat dozen.
  • Voor vials van 1 en 2 ml
  • Door de handgrepen aan de zijkanten van de doos kan deze eenvoudiger worden vastgenomen bij het dragen van handschoenen