Agarose, immunodiffusion grade
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
08952012 08952014
ICNA08952012EA 1072 EUR
ICNA08952012 ICNA08952014
Agarose, immunodiffusion grade
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Agarose is het meest populaire medium voor immuno-elektroforese vanwege de grote poriegrootte voor snelle diffusie en voor lage achtergrondkleuring door Coomassie Blue G-kleuring. De lage EEO en hoge gelsterkte zijn specifiek geselecteerd en getest voor immuno-elektroforese en immunodiffusie.