Hydraulische pelletpers, KBr
Leverancier: PerkinElmer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PERC51004599EA 6820 EUR
PERC51004599
Hydraulische pelletpers, KBr
Persmachines
Deze compacte hydraulische pers wordt gebruikt met de KBr-matrijs om KBr-pellets te bereiden.
Druk wordt geproduceerd door een pomphendel te bedienen.
Bestelinformatie: Evacueerbare KBr-matrijs, KBr-pellethouder en verstelbare adapter moeten afzonderlijk worden besteld.