Industriële handschoenen, uvex phynomic pro
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6006209 6006210 6006211 6006212 6006206 6006207 6006208
UVEX6006209EA 68.3 EUR
UVEX6006209 UVEX6006210 UVEX6006211 UVEX6006212 UVEX6006206 UVEX6006207 UVEX6006208
Industriële handschoenen, uvex phynomic pro
Handschoenen
Deze handschoenen zijn gemaakt van bamboe, polyamide en elastaan hebben een vuil- en vochtafstotend aqua-polymeer pro coating op de palm, vingers en ³/₄ van de rug van de hand.
  • De handschoenen zijn gecoat tot en met de knokkels
  • De coating blijft volledig flexibel en biedt een uitzonderlijke grip op droge en natte voorwerpen (bij zowel natte als olieachtige toepassingen)
  • Hoge beweeglijkheid en vuil- en vochtbestendig
  • Goede mechanische schuurbestendigheid
  • Hoge mate van ademend vermogen en een zeer goede vochtabsorptie dankzij de natuurlijke vezels in de
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model pro Pro
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Bamboe/polyamide/elastaan Bamboe/polyamide/elastaan
Afwerking Aqua-polymer pro coating on palm, fingers and ¾ of the back
Manchetstijl Gebreide manchet Gebreide manchet
EN-norm EN 388:2016 (2121X) EN 388:2016 (2121X)