Staande microscopen, B1 Elite
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100100501122 1100100501142 1100100501152
630-2918EA 876 EUR
630-2918 630-2916 630-2917
Staande microscopen, B1 Elite
Microscopen
Betrouwbare microscopen gecombineerd met verbeterde optica en robuuste mechanica om prestaties te garanderen.
  • Vergrendelbare oculairs voor meer veiligheid
  • Draaibaar neusstuk met klikstops
  • Optionele accessoires voor fasecontrast, donkerveld en polarisatie
Geschikt voor toepassingen in universiteiten en laboratoria.
Leveringsinformatie: Geleverd met stofkap en dompelolie.