1-Adamantanethiol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H58958.MD H58958.03
H58958.MDEA 44.9 EUR
H58958.MD H58958.03
1-Adamantanethiol ≥98%
1-Adamantanethiol
Formule: C₁₀H₁₆S
Smeltpunt: 99…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213530
CAS nummer: 34301-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Sensitivity Hygroscopic