VWR®, Overschoenen, SPP/CPE
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8282EA 64.8 EUR
113-8282 113-8283 113-9052
VWR®, Overschoenen, SPP/CPE
Wegwerpkleding
Deze wegwerpoverschoenen zijn gemaakt van non-woven SPP-stof met een CPE-gelamineerde zool.
  • Geen naad onder de voet
  • Verschillende gekleurde zool (wit, blauw of zwart)
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (CPE-zool)
* Past altijd
Verpakking: 5 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 4 zakken per doos.