VWR®, Kolven, ronde bodem, met standaard geslepen verbinding
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-1351EA 12.1 EUR
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Kolven, ronde bodem, met standaard geslepen verbinding
Kolven Rondbodemkolven
Borosilicaat 3.3 glas, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Goedkoop alternatief voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Met wit etiketgedeelte en gedrukt catalogusnummer voor eenvoudig nabestellen.
DIN 12348
Certificaten: DIN 12348