E.Z.N.A.® Bacterieel DNA-kit
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 641 EUR
D3350-02 D3350-00 D3350-01
E.Z.N.A.® Bacterieel DNA-kit
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De E.Z.N.A.® Bacterieel DNA-kit biedt snelle en betrouwbare isolatie van hoogwaardig totaal cellulair DNA uit een breed scala aan bacteriesoorten. Deze kit maakt gebruik van geoptimaliseerde lysisomstandigheden en er kunnen maximaal 1×10⁹ bacteriecellen worden verwerkt per kolom. Er zijn geen organische extracties, wat de hoeveelheid kunststofafval en de werktijd beperkt, zodat meerdere monsters parallel kunnen worden verwerkt. Bacteriecellen worden gekweekt tot de logfase en geoogst. De celwand wordt verwijderd door lysozymdestructie en schudden met glasparels, gevolgd door proteaseafbraak. Na lysis worden de bindingsomstandigheden aangepast en wordt het monster aangebracht op een HiBind DNA-spinkolom. Met twee snelle wasstappen worden zoutresten en eiwitverontreinigingen verwijderd. Tot slot wordt DNA geëlueerd in water of elutiebuffer. Gezuiverd DNA kan direct worden gebruikt in vervolgtoepassingen zonder dat verdere zuivering nodig is.
  • Geschikt voor de meeste bacteriestammen
  • DNA-isolatie in minder dan 20 minuten (na lysis)
  • Geoptimaliseerde buffers garanderen zuiver DNA
  • Geen organische extracties
  • Gezuiverd DNA geschikt voor de meeste toepassingen