Microcentrifuges, geventileerd/gekoeld, MIKRO 200 / 200 R
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2400 2405
521-0910EA 2110 EUR
521-0910 521-0911
Microcentrifuges, geventileerd/gekoeld, MIKRO 200 / 200 R
Centrifuge Microcentrifuges
De MIKRO 200 en 200 R gelden als de snelste centrifuges in hun categorie, met een maximumsnelheid van 15000 min-1 en een rcf van 21382×g.
  • Gelijkmatig lopende hoogpresterende motor met een onderhoudsvrije frequentieaandrijving
  • Elektrische dekselvergrendeling, toetsenblok voor snelle invoer met gemakkelijk te lezen digitaal display en draaiknop om waarden in te voeren
  • Geheugenopslag voor 4 programma's
  • MIKRO 200 R: oneindig variabele instelling van –10 °C tot +40 °C, Fast Cool-functie, in de stand-bymodus wordt de ingestelde temperatuur gehandhaafd,
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model MIKRO 200 MIKRO 200 R
Environmentally Preferable
Max. capaciteit - hoekrotor 30×0,2/2,0 ml 30×0,2/2,0 ml
Max. snelheid - hoekrotor 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
Max. rcf - hoekrotor 21382 ×g 21382 ×g
Temperatuur –10...+40 °C
Versnellings-/remkarakteristieken 9/9 9/9
Programma's 4 4
Voeding 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 Hz
W×D×H 275×344×260 mm 281×547×260 mm
Weight 11,5 kg 28 kg