Microcentrifuges, geventileerd/gekoeld, MIKRO 220 / 220 R
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 3210 EUR
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Microcentrifuges, geventileerd/gekoeld, MIKRO 220 / 220 R
Centrifuge Microcentrifuges
Krachtige, compacte tafelmodel centrifuges met stille en gelijkmatige werking voor het verwerken van microliterbuisjes van 0,2 tot 2,0 ml, gebruikt in klinische laboratoria en bij genetisch onderzoek, virologie en bacteriologie.
  • Toetsenblok voor snelle invoer, draaiknop, metalen behuizing en deksel, centrifugeerkamer van roestvrijstaal, raampje in het deksel
  • Geheugenopslag voor 10 programma's
  • 9 functies voor versnellen/remmen, of vertragen zonder remmen
  • MIKRO 220 R: oneindig variabele instelling van –20 tot +40 °C, Fast Cool-functie