VWR®, Critical Swabs
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
149-0330EA 4.7 EUR
149-0330 149-0331 149-0332 149-0340 149-0341 149-0342
VWR®, Critical Swabs
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor monstername
Kritieke wattenstaafjes ontworpen voor het reinigen van schijfstations, optica, printplaten en andere gevoelige componenten.
  • Zeer absorberend
  • De pluisarme formulering vermindert vervuiling
  • Dubbelkoppige artikelen in een witte, antistatische bladverpakking
Opgelet: *De producten op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904