Standaard microscopen, BA210 en BA310
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 1406 EUR
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Standaard microscopen, BA210 en BA310
Microscopen
Deze microscopen kunnen worden gebruikt voor milieudoeleinden, in de voedingsindustrie, de gezondheidszorg, tandartspraktijken, dierenklinieken, voor onderzoek en onderwijs op universiteiten en scholen (en ze kunnen worden uitgerust met accessoires voor fasecontrast, donkerveld en polarisatie).
  • Meerlaags gecoate lenzen voor meer contrast, zelfs bij zwakke kleuring
  • Fasecontrast beschikbaar en donkerveld is mogelijk met een aparte schuif (210-serie) of een revolvercondensor (310-serie)
  • Objecttafelbestand tegen met X/Y-beweging
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met blauwfilter, zeskantige inbussleutel, immersieolie en beschermhoes.