PerfeCTa® qPCR FastMix™-reactiemengsels
Leverancier: Quantabio
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 1430 EUR
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
PerfeCTa® qPCR FastMix™-reactiemengsels
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Deze FastMixes bevatten buffers en stabilisatoren die zijn geoptimaliseerd voor een maximale efficiëntie, reproduceerbaarheid en gevoeligheid van PCR met TaqMan®- en TaqMan® MGB-probechemie. Een belangrijke component van PerfeCTa® qPCR FastMixes is AccuFast™ Taq DNA-polymerase, die directe activering en snelle polymerisatiekinetiek mogelijk maakt. Bij activatie door verhitting (20 seconden bij 95 °C) worden de antilichamen onomkeerbaar gedenatureerd, waarbij volledig actieve, ongemodificeerde Taq DNA polymerase wordt vrijgegeven. Hierdoor wordt specifieke en efficiënte primeruitbreiding gestimuleerd met als voordeel de reactie-initiatie bij kamertemperatuur. FastMixes leveren maximale efficiëntie, gevoeligheid en specificiteit voor PCR en een robuust fluorescentiesignaal met snelle of conventionele cyclercondities.