qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Leverancier: Quantabio
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
95063-200 95063-01K
733-1273EA 964 EUR
733-1273 733-2074
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Reagentia voor nucleïnezuren qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Deze SuperMix is een 2x geconcentreerde, gebruiksklare reactiecocktail voor realtime qPCR die alle componenten bevat behalve primers, probes en DNA templates. Het systeem overstijgt de multiplexbeperkingen van conventionele PCR-mengsels, waardoor zuivere amplificatie van maximale vijf targetsequenties in één buisje mogelijk is. Onderdrukking van ampliconen met een beperkt aantal kopieën door referentietargets met veel kopieën in de amplificatie is een veel voorkomend probleem bij multiplex-PCR. Hierdoor kan de schijnbare representatie en kwantificering van doelsequenties met een beperkt aantal kopieën worden vertekend of gemaskeerd. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix geeft een dynamisch bereik en gevoeligheid aan multiplex-qPCR die vergelijkbaar zijn met die voor probe-analyses van enkelvoudig qPCR, zonder dat er beperkende of variabele primerconcentraties nodig zijn.
Een belangrijke component van dit supermengsel is AccuStart™ Taq DNA-polymerase met monoklonale antilichamen die de polymerase binden en inactief houden vóór de initiële PCR-denaturatiestap. Bij activatie door verhitting (2 minuten bij 95 °C) worden de antilichamen onomkeerbaar gedenatureerd, waarbij volledig actieve, ongemodificeerde Taq DNA polymerase wordt vrijgegeven. Hierdoor wordt specifieke en efficiënte primeruitbreiding mogelijk met als voordeel de reactie-initiatie bij kamertemperatuur.