Cooling circulators, with natural refrigerant
Leverancier: HUBER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 5660 EUR
461-0142 461-0143 461-0564
Cooling circulators, with natural refrigerant
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met afneembare circulatiethermostaat
Deze compacte circulatiethermostaten met geïsoleerde koelbaden zijn ontworpen voor directe temperatuurregeling van −30 tot +200 °C.
  • Pilot ONE® is verwisselbaar en kan worden gebruikt als afstandsbediening (met optionele gegevenskabel)
  • De regelaar kan op elk moment een upgrade met verbeterde functionaliteit ondergaan (Exclusive- en Professional E-grade®-pakketten); de basisversie bevat zes talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Russisch)
  • De displayresolutie is 0,1 °C; het display kan naar de wens van de gebruiker worden aangepast en belangrijke informatie, zoals instelpunten, actuele interne of procestemperaturen, kan in groter formaat worden weergegeven
  • Krachtige druk-/afzuigpomp met VPC (Variable Pressure Control)
  • De gebruiker kan visuele en akoestische alarmen instellen om het temperatuurbereik te beperken, en de programma-eenheid met klok- en kalenderfunctie voor automatisch starten bij opstarten zonder toezicht
The Pilot ONE® controller offers a brilliant 5,7" touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Maximale pompcapaciteiten: Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar, 25 L/min, 400 mbar (afzuiging).
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Certificaten: Voldoen aan DIN 12876 veiligheidsklasse III, FL
Opgelet: *Koelvermogen bij 0, ‒10 en ‒20 °C.