Betaine enhancer solution 5 M (5X) for PCR
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
733-1361EA 74.5 EUR
733-1361 733-2450 733-2451
Betaine enhancer solution 5 M (5X) for PCR
Betaine
Betaïneversterker is vooral effectief bij gebruik met gebieden met een hoog GC-gehalte of sjablonen met een hoge mate van secundaire structuren. Het heeft een verlagend effect op de smelttemperatuur van de primer.
  • Verbetert de amplificatie op GC-rijke en moeilijke DNA-doelen
  • Verlaagt de smelttemperatuur
De prestaties van Betaine Enhancer Solution 5 M zijn superieur in vergelijking met standaardversterkers zoals formamide, DMSO, TMAC, BSA en niet-ionische wasmiddelen. Betaine Enhancer Solution is een uitstekende versterker, vooral bij gebruik met GC-rijke gebieden of sjablonen met een hoge mate van secundaire structuren.
Betaïne heeft een verlagend effect op de smelttemperatuur van DNA en primers. Daarom moeten de denaturatietemperaturen en de gloeitemperaturen van de primer met 1 – 5 °C worden verlaagd. De optimale gloeitemperatuur moet voor elke reactie afzonderlijk worden bepaald.
Opgelet: Alleen voor onderzoeksgebruik. Niet voor gebruik bij diagnostische procedures.
Formule: C₅H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00012123
CAS nummer: 107-43-7