dNTP
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
733-1363EA 74.5 EUR
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleotiden
Gebruiksklare dNTP-mengsels en dNTP-sets van moleculair-biologische kwaliteit. Het dNTP-mengsel is ontwikkeld om de onderzoekers tijd te besparen en de kans op besmetting te reduceren doordat er minder pipetteerhandelingen nodig zijn. De dNTP-oplossingen zijn tevens verkrijgbaar in sets met vier afzonderlijke dNTP's van elk 100 mM. Beide uitvoeringen zijn handig voor gebruik bij PCR-reacties, DNA-labeling en sequencing reacties.
  • Verkrijgbaar als voorgemengde 10 mM of 25 mM-oplossingen of als set met afzonderlijke dNTP-oplossingen van 100 mM
  • Zowel de voorgemengde uitvoeringen als de sets zijn getest op functionaliteit in een PCR
  • Zuiverheid >99% door HPLC
  • Geleverd in opgeloste vorm met pH 7,3 - 7,5