Gedefinieerd foetaal runderserum, US origin, HyClone
Leverancier: HyClone products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SH30070.02 SH30070.03 SH30070.01 SH30070.03HI SH30070.02HI SH30070.01HI
HYCLSH30070.02EA 226 EUR
HYCLSH30070.02 HYCLSH30070.03 HYCLSH30070.01 HYCLSH30070.03HI HYCLSH30070.02HI SH30070.01HI
Gedefinieerd foetaal runderserum, US origin, HyClone
Serum
Gedefinieerd foetaal runderserum (FBS) is het hoogste kwaliteit FBS beschikbaar en wordt zeer veel gebruikt door cel culturisten die een zorg koesteren voor virale besmettingen. Deze vereisen een extensief biochemisch profiel. Gedefinieerd FBS wordt door meerdere 40 nm (0,04 µm) gerelateerde filters ter grootte van een porie gefilterd. Dit zijn de beeste retentieve filters die gebruikt worden in commerciele FBS productie. Meer dan 50 componenten worden geanalyseerd en de resultaten worden opgenomen in het biomedische proefschrift.
  • Filtered through serial 40nm pore-size rated filters