Elektronische flesdopdispensers en titratieapparaten, opus®
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 2370 EUR
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Elektronische flesdopdispensers en titratieapparaten, opus®
Flesdispensers
Veilige en betrouwbare flesdopdispensers en titratieapparaten bieden buitengewoon gevoelige, gemotoriseerde dosering met hoge nauwkeurigheid. Deze apparaten werken in combinatie met afstandsbedieningen met een aanraakscherm die volledig elektronische controle bieden over alle functies van de instrumenten.
  • De regelaars beschikken over eenvoudige, menugestuurde gebruiksinstructies met tabkaarten op een extern TFT-aanraakscherm in kleur
  • Met de stappenfunctie kunt u diverse volumestappen doseren met één cilindervulling
  • Pompen uitgerust met zuigerafdichtingen