1536-well-microplaten (UHTS), niet-behandeld, BRANDplates®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
781640 781641 781642
735-2019EA 865 EUR
735-2019 735-2020 735-2021
1536-well-microplaten (UHTS), niet-behandeld, BRANDplates®
Microplaten HTS-microplaten
Deze PS platen met vlakke bodems zijn leverbaar in steriele en niet-steriele uitvoering.
  • Alle BRANDplates® zijn alfanumeriek gelabeld, stapelbaar en compatibel met de meeste standaardmicroplaatlezers en -wassers
  • Witte platen zorgen voor maximale reflectie en minimale interferentie tijdens luminescentiemetingen; zwarte platen zorgen voor minimale reflectie tijdens fluorescentieanalyses
  • Steriele platen worden afzonderlijk verpakt en met deksel geleverd
pureGrade™: Niet behandeld, medium bindend, niet-steriel oppervlak. Deze platen zijn geschikt voor homogene analyse, screening en opslag.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificaten: BRANDplates® are non cytotoxic according to ISO 10993-5, free of endotoxins (<0.01 EU/ml), and free from DNA, DNase and RNase. Sterile products comply with ISO 11137 and AAMI guidelines, SAL 10⁻⁶.