VWR®, Confocale schalen voor microscopie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2903EA 99.9 EUR
734-2903 734-2904 734-2905 734-2906
VWR®, Confocale schalen voor microscopie
Cultuurschalen Celcultuurschalen
Confocale schalen zijn geschikt voor experimenten met fluorescentiemicroscopie, confocale microscopie en fasecontractmicroscopie. Deze schalen combineren het comfort van standaard 35 mm PS celcultuurschalen met de optische voordelen van glas. De schalen zijn beschikbaar met glazen middenstuk met Ø 15 of Ø 20 mm, en met of zonder een oppervlak dat behandeld is voor weefselcultuur.
  • Gemaakt van homogeen borosilicaatglas met een laag gehalte aan gasbellen en vaste deeltjes
  • Transparant, lijm van medische kwaliteit, achromatisch
  • Het oppervlak van de schaal is glad en heeft geen onregelmatigheden, om het bruikbare groeigebied te maximaliseren
  • De rand aan de bovenkant van het deksel past op de rand van de schaal om eenvoudig en veilig te stapelen
  • Ventilerende deksels voor effectieve gasuitwisseling
  • Geschikt voor alle onderzoeken met levende cellen
  • Gesteriliseerd met gammastraling en pyrogeenvrij
Glasdikte: 0,16 tot 0,19 mm.
Certificaten: ISO13485:2003 en ISO9001:2008 gecertificeerd.