Industriële overalls, AlphaTec® 2000 STANDARD
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GR20B-00111-06 GR20B-00111-07 GR20B-00111-02 GR20B-00111-03 GR20B-00111-04 GR20B-00111-05 WH20B-00111-03 WH20B-00111-02 WH20B-00111-04 WH20B-00111-05 WH20B-00111-06 WH20B-00103-02 WH20B-00103-03 WH20B-00103-04 WH20B-00103-05 WH20B-00103-06 WH20B-00103-07 WH20B-00122-02 WH20B-00122-03 WH20B-00122-04 WH20B-00122-05 WH20B-00122-06 WH20B-00122-07
113-8770EA 396 EUR
113-8770 113-8771 113-8766 113-8767 113-8768 113-8769 113-8773 113-8772 113-8774 113-8775 113-8776 113-8778 113-8779 113-8780 113-8781 113-8782 113-8783 113-8784 113-8785 113-8786 113-8787 113-8788 113-8789
Industriële overalls, AlphaTec® 2000 STANDARD
Wegwerpkleding
Deze overalls bestaan uit twee lagen stof (nonwoven binnenlaag en microporeuze PE film) en bieden zowel bescherming als comfort met uitzonderlijke bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes. Ideaal voor industriële toepassingen.
  • Waterdampdoorlatend ('ademend') om het risico op hittestress te verminderen
  • Siliconenvrij: Van cruciaal belang bij verfspuittoepassingen
  • Pluisarm: Verlaagt het risico op vezelcontaminatie in sommige kritische gebieden
  • De geoptimaliseerde pasvorm verbetert het draagcomfort en de veiligheid
  • Elastische 3-delige capuchon of kraag
  • Tweewegrits aan voorkant met hersluitbare stormflap, vingerlussen
  • Elastische aan de taille, polsen en enkels
MICROGARD® 2000 is ontworpen om waterdamp (transpiratie) uit het pak te laten ontsnappen, maar zal de verzadiging door vloeibare chemicaliën weerstaan en stofdeeltjes tot 0,01 µm in grootte voor 100% filteren.
Het gebruik van een dubbelzijdig rekbare microporeuze film van hoge kwaliteit zorgt voor een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en deeltjes gecombineerd met een hoge waterdampdoorlatendheid van binnen naar buiten.
Toepassingen zijn onder meer: de farmaceutische industrie, de landbouw, cleanrooms, verfspuiten, forensisch onderzoek, veterinaire diensten. Ook geschikt voor EX-zones.
Weight: 63 g/m²
Certificaten: Type 5/6, EN 14126, DIN 32781, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III