Chemisch bestendige laboratoriumjas, MICROGARD® 2000 Standard, model 209
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WH20B-00209-03 WH20B-00209-04 WH20B-00209-05 WH20B-00209-06 WH20B-00209-02 WH20B-00209-07 WH20B-00209-01
ANSEWH20B-00209-03EA 409 EUR
ANSEWH20B-00209-03 ANSEWH20B-00209-04 ANSEWH20B-00209-05 ANSEWH20B-00209-06 ANSEWH20B-00209-02 ANSEWH20B-00209-07 ANSEWH20B-00209-01
Chemisch bestendige laboratoriumjas, MICROGARD® 2000 Standard, model 209
Wegwerpkleding
Deze laboratoriumjas is gemaakt van een non-woven binnenlaag met een microporeuze PE-film. Ideaal voor een breed gamma aan industriële toepassingen.
  • Ritssluiting aan voorkant, kraag
  • Linkerborstzak, zak rechtsonder
  • Gebonden naden voor superieure stevigheid, vloeistof- en deeltjesbarrière
Certificaten: Type PB (6), Type PB (6)-B, EN1149-1; Cat. III