Industriële handschoenen, olieafstotend, HyFlex® 11-917 / 11-919
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-917/7 11-917/8 11-917/10 11-917/9 11-919/7 11-919/8 11-919/10 11-919/9 11-917/6 11-919/6 11-917/11 11-919/11
ANSE11-917/7EA 93.5 EUR
ANSE11-917/7 ANSE11-917/8 ANSE11-917/10 ANSE11-917/9 ANSE11-919/7 ANSE11-919/8 ANSE11-919/10 ANSE11-919/9 ANSE11-917/6 ANSE11-919/6 ANSE11-917/11 ANSE11-919/11
Industriële handschoenen, olieafstotend, HyFlex® 11-917 / 11-919
Handschoenen
Deze naadloze nylon voeringen met ¾ of volledige nitril coating bieden hoge flexibiliteit en beweeglijkheid voor een optimaal gebruikscomfort.
  • Gestructureerde nitril coating
  • Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort
  • De elastische manchet zorgt voor een nauwsluitende pasvorm
  • Uitstekende schuurbestendigheid
  • Bedekt met een laag die beschermt tegen vervuilde onderdelen
  • Gecertificeerd voor OEKO-Tex® Standard 100
Ideaal voor de assemblage van witte goederen, algemeen onderhoud ter plaatse en in de fabriek, de productie en hantering van lichte metalen, metaalproductie en kwaliteitscontrole.
Certificaten: EN 388:2016 (4121A); Cat. II
Goedgekeurd voor voedselcontact