Chemisch bestendige overalls, MICROGARD® 2500 PLUS, modellen 111/122
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WH25T-00122-02 WH25T-00122-03 WH25T-00122-04 WH25T-00122-05 WH25T-00122-06 WH25T-00122-07 WH25T-00111-03 WH25T-00111-04 WH25T-00111-05 WH25T-00111-06 WH25T-00111-07
ANSEWH25T-00122-02EA 758 EUR
ANSEWH25T-00122-02 ANSEWH25T-00122-03 ANSEWH25T-00122-04 ANSEWH25T-00122-05 ANSEWH25T-00122-06 ANSEWH25T-00122-07 ANSEWH25T-00111-03 ANSEWH25T-00111-04 ANSEWH25T-00111-05 ANSEWH25T-00111-06 ANSEWH25T-00111-07
Chemisch bestendige overalls, MICROGARD® 2500 PLUS, modellen 111/122
Wegwerpkleding
Deze overalls zijn gemaakt van een duurzaam microporeus PP-laminaat met een non-woven binnenlaag. De stof zorgt voor een uitstekende barrière tegen chemische nevels en besmettelijke agentia.
  • De 3-delige capuchon is ontworpen voor een optimale pasvorm met ademhalingstoestellen, in het bijzonder volgelaatsmaskers
  • Elastische capuchon, manchetten, taille en enkels
  • Tweewegrits aan voorkant met hersluitbare stormflap
  • De vingerlussen voorkomen mouwbeweging bij werken boven het hoofd
  • Gestikte en getapete naden: Meer stevigheid en een doeltreffende vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Waterdampdoorlatend ('ademend') om het risico op hittestress te verminderen
  • Pluisarm - Verlaagd risico op contaminatie in kritische gebieden
Typische toepassingen zijn onder meer: Met virus besmette gebieden (inclusief aviaire influenza), biologische bescherming, medische hulp bij noodgevallen, medisch onderzoek, chemische en farmaceutische industrie, lagedruk industriële reiniging, industrieel verfspuiten, nucleaire industrie.
Certificaten: Type 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III