Industriële handschoenen, olieafstotend, HyFlex®
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-948/10 11-948/7 11-948/8 11-948/9 11-947/7 11-947/8 11-947/9 11-947/10 11-947/11 11-948/11
ANSE11-948/10EA 254 EUR
ANSE11-948/10 ANSE11-948/7 ANSE11-948/8 ANSE11-948/9 ANSE11-947/7 ANSE11-947/8 ANSE11-947/9 ANSE11-947/10 ANSE11-947/11 ANSE11-948/11
Industriële handschoenen, olieafstotend, HyFlex®
Handschoenen
These seamless knitted liners with Intercept™ technology yarn either feature a ¾ dipped or a full nitrile coating.
  • Uitstekende schuurbestendigheid
  • Goede snijbestendigheid
  • Zeer goede grip dankzij de nitril microgestructureerde afwerking van de coating
  • Flexibel en comfortabel
  • De coating is bestendig tegen oliën en vetten die op de te hanteren onderdelen aanwezig zijn
Intercept™: Gespecialiseerde breitechnologie die synthetische en natuurlijke vezels mengt tot hoogwaardig garen. Dit zorgt voor hoge snijbescherming met uitzonderlijk comfort enMore Product Information