FlashGel™ RNA system
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
57027 57024 57028
733-1617EA 250 EUR
733-1617 733-1612 733-1618
FlashGel™ RNA system
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
FlashGel™-systeem voor RNA is geoptimaliseerd voor de speciale vereisten van RNA, en is een ideaal hulpmiddel voor snelle analyse van de integriteit van monsters. Intact RNA van hoge kwaliteit is van essentieel belang voor consistente resultaten in genexpressie, Northern analyse, cDNA-libraryconstructie en cDNA-labelling voor microarrays. In de meeste protocollen wordt een RNA-controle voor latere analyses aangeraden.
  • Complete RNA-analyse in minder dan 30 minuten
  • Detecteert <10 ng RNA per band, scheidingsbereik 0,5 Kb tot 9 Kb
  • Voorkomt het gebruik van gevaarlijke reagentia en verontreinigende RNasen
Certificaten: Sommige onderdelen en technologieën van het FlashGel™-systeem worden onder licentieovereenkomst verkocht. De kleurstoffen voor gels met nucleïnezuren in dit product worden vervaardigd en verkocht onder licentieovereenkomst van Molecular Probes, Inc voor exclusief gebruik in onderzoekstoepassingen of kwaliteitscontrole en worden gedekt door aangevraagde en verstrekte patenten. De FlashGel Dock technologie valt onder licentie van Clare Chemical Research, Inc. De elektroferese technologie valt onder licentie van Temple University.
Leveringsinformatie: Supplied as separate components or as a starter kit. Starter kit contains box of 9, 1,2%, 12+1 well FlashGel™ RNA cassettes; sample buffer; RNA marker; and molecular biology grade water. FlashGel™ dock sold separately.
Opgelet: Opmerking: de gel is niet toegankelijk. Niet geschikt voor terugwinning.