Chemisch bestendige overalls, Microchem® 4000
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GR40T-00111-02 GR40T-00111-03 GR40T-00111-04 GR40T-00111-05 GR40T-00111-06 GR40T-00111-07 GR40T-00103-04 GR40T-00103-05 GR40T-00103-06 GR40T-00103-07 GR40T-00103-03
ANSEGR40T-00111-02EA 558 EUR
ANSEGR40T-00111-02 ANSEGR40T-00111-03 ANSEGR40T-00111-04 ANSEGR40T-00111-05 ANSEGR40T-00111-06 ANSEGR40T-00111-07 ANSEGR40T-00103-04 ANSEGR40T-00103-05 ANSEGR40T-00103-06 ANSEGR40T-00103-07 ANSEGR40T-00103-03
Chemisch bestendige overalls, Microchem® 4000
Wegwerpkleding
Deze overalls zijn gemaakt van een meerlaagse barrièrestof (barrièrefilm als buitenlaag, non-woven binnenlaag, hoge-barrièrefilm als tussenlaag). Ze zijn ontworpen voor een uitzonderlijke barrière tegen organische en anorganische chemicaliën en biologische middelen.
  • With collar or elasticated 2-piece hood
  • Double zip system helps ensure a liquid tight seal without the need for additional taping
  • Double cuffs with knitted inner cuff
  • Elasticated outer cuffs, waist and ankles
  • Ultrasonically welded and taped seams
  • Textile-like inner improves wearer acceptance
  • Permeation tested against over 180 chemicals, including chemical warfare agents
Typische toepassingen zijn onder meer: Hantering en transport van chemicaliën, bescherming tegen slib op oliebasis, verwerking van gevaarlijk afval, farmaceutische sector, mijnbouw en landbouw. Ook geschikt voor gebruik in EX-zones.
Certificaten: Type 3/4/5, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III
Suitable for Ex-Zones.