Chemisch bestendige overalls, met geïntegreerde handschoenen, Microchem® 4000, model 121
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GR40T-00121-03 GR40T-00121-04 GR40T-00121-05 GR40T-00121-06 GR40T-00121-07
ANSEGR40T-00121-03EA 1080 EUR
ANSEGR40T-00121-03 ANSEGR40T-00121-04 ANSEGR40T-00121-05 ANSEGR40T-00121-06 ANSEGR40T-00121-07
Chemisch bestendige overalls, met geïntegreerde handschoenen, Microchem® 4000, model 121
Wegwerpkleding
Deze overalls zijn gemaakt van een meerlaagse barrièrestof (externe filmbarrière, niet-geweven binnenlaag, kern hoge barrièrefilm). Ze zijn ontworpen voor een uitzonderlijke barrière tegen organische en anorganische chemicaliën en biologische middelen.
  • Het dubbele ritssysteem zorgt voor een vloeistofdichte afdichting zonder dat er extra tape nodig is
  • Elastische 2-delige capuchon, taille en enkels
  • Geïntegreerde Ansell Barrier® handschoenen
  • Ultrasoon gelaste en getapete naden
  • De textielachtige binnenkant zorgt voor meer draagcomfort
  • Getest tegen permeatie van meer dan 180 chemicaliën, inclusief tegen stoffen voor chemische oorlogvoering
Typische toepassingen zijn onder meer: Hantering en transport van chemicaliën, bescherming tegen slib op oliebasis, verwerking van gevaarlijk afval, farmaceutische sector, mijnbouw en landbouw. Ook geschikt voor gebruik in EX-zones.
Certificaten: Type 3/4/5, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III
Geschikt voor EX-zones