Chemisch bestendige overalls, MICROCHEM® 5000, model 111
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50T-00111-03 OR50T-00111-04 OR50T-00111-05 OR50T-00111-06 OR50T-00111-07
ANSEOR50T-00111-03EA 907 EUR
ANSEOR50T-00111-03 ANSEOR50T-00111-04 ANSEOR50T-00111-05 ANSEOR50T-00111-06 ANSEOR50T-00111-07
Chemisch bestendige overalls, MICROCHEM® 5000, model 111
Wegwerpkleding
These overalls are made from a highly visible multi-layer fabric (external film barrier layer/non woven inner layer/core high barrier film layer) that is strong, durable and suitable for workers in extremely hazardous areas, including HAZMAT response teams.
  • Elastische tweedelige capuchon, buitenmanchetten, taille en enkels
  • Ontwerp met dubbele manchet voor een spatdichte aansluiting met chemisch beschermende kaphandschoenen (extra tape of Glove Link is vereist)
  • Het dubbele ritssysteem zorgt voor een vloeistofdichte afdichting zonder dat er extra tape nodig is
  • De ultrasoon gelaste en getapete naden zorgen voor een hoge barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
  • Barrière tegen talrijke organische en anorganische chemicaliën en biologische gevaren
  • Heldere oranje kleur voor betere werkveiligheid
  • Bescherming: >480 minuten doorbraaktijd tegen 14 van 15 chemicaliën in de lijst EN ISO 6529
Typische toepassingen zijn onder meer: Hantering van chemicaliën, olie en petrochemicaliën, farmaceutica, mijnbouw, landbouw, brandweer, industriële reiniging en reiniging van tanks, verwerking van gevaarlijk afval, installaties voor de zuivering van rioolwater.
Certificaten: Type 3-B/4-B/5-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III
Geschikt voor EX-zones