Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 11-724
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-724/9 11-724/10 11-724/8 11-724/11 11-724/7 11-724/6
ANSE11-724/9EA 145 EUR
ANSE11-724/9 ANSE11-724/10 ANSE11-724/8 ANSE11-724/11 ANSE11-724/7 ANSE11-724/6
Snijbestendige handschoenen, HyFlex® 11-724
Handschoenen
Deze gebreid naadloze voeringen met INTERCEPT™ technologie garen en PU-gecoate palm combineren een uitstekende flexibiliteit en pasvorm met optimale snijbescherming.
  • Best-in-class cut protection and increased comfort and dexterity
  • Palm coating design improves worker grip and extends glove life in abrasive conditions
  • Uncoated back allows the hand to breath
  • Grey coating hides dirt in environments with dirt exposure
INTERCEPT™ is een gespecialiseerde breitechnologie die synthetische en natuurlijke vezels mengt tot hoogwaardig garen. Dit zorgt voor hoge snijbescherming met uitzonderlijk comfort en beweeglijkheid.
Ideaal voor de assemblage van metalen onderdelen en componenten, persen van lichte metalen, onderhoud, spuitgieten en persen van kunststoffen en basisassemblage.
Certificaten: EN 388:2016 (4342B); Cat. II