Vlamvertragende overalls, MICROGARD® 1500 PLUS FR, model 111
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WR17S-00111-03 WR17S-00111-04 WR17S-00111-05 WR17S-00111-06 WR17S-00111-07
ANSEWR17S-00111-03EA 348 EUR
ANSEWR17S-00111-03 ANSEWR17S-00111-04 ANSEWR17S-00111-05 ANSEWR17S-00111-06 ANSEWR17S-00111-07
Vlamvertragende overalls, MICROGARD® 1500 PLUS FR, model 111
Wegwerpkleding
Deze overalls zijn gemaakt van een zeer ademende, vlamvertragende en antistatische SMMS polypropyleen non-woven stof ontworpen voor bescherming tegen deeltjes en licht, niet-brandbare vloeistofnevels of -spatten.
  • Driedelige capuchon
  • Tweewegrits aan voorkant met hersluitbare stormflap, vingerlussen
  • Elastische manchetten, taille en enkels
  • Rode stiksels voor eenvoudige identificatie
  • Gestikte naden combineren stevigheid met deeltjesbarrière
  • Het vlamvertragende en antistatische SMMS zorgt voor een goede barrière tegen deeltjes en vloeistofnevels en -spatten die weinig gevaar opleveren
  • Lucht- en waterdampdoorlatend ('ademend') om het risico op hittestress te verminderen
MICROGARD® 1500 PLUS FR is bedoeld om over hitte- en vlambeschermende kleding te dragen, ze bieden dragers bescherming tegen deeltjes (Type 5) en niet-brandbare, drukloze vloeistofnevels of -spatten (Type 6).*
Typische toepassingen zijn onder meer: Petrochemische industrie, industriële reiniging, nutsvoorzieningen, algemeen onderhoud.
Certificaten: Type 5/6; EN 1073-2; EN ISO 14116 (index 1/0/0), EN 1149-5; Cat. III
Opgelet: Moet over thermisch beschermende kleding gedragen worden (die voldoen aan EN ISO 14116 Index 2 of hoger), zoals NOMEX® of PYROVATEX®, en nooit over de blote huid.