(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H60046.MD
H60046.03
H60046.MDEA
200
EUR
H60046.MD
H60046.03
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Purity: 97+%
CAS No.: 528565-79-9
Molecular Formula: C34H36P2
Formula Weight: 506.60
Melting Point: 143-147°
MDL No.: MFCD07369027
Formule:
C₃₄H₃₆P₂ Smeltpunt: 143…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07369027 CAS nummer: 528565-79-9 |