Formalin 10%, Q Path®, buffered
Leverancier: KLINIPATH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Formaldehyde
FOR0062AN69001 FOR0022AN69001
VWRKFOR0062AN69001EA 0 EUR
VWRKFOR0062AN69001 VWRKFOR0022AN69001
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Formalin
Formaline gebruiksklaar fixeermiddel voor weefselmonsters. Voor opslag kunnen potten en emmers worden gebruikt.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%
Formule: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Dichtheid: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003274
CAS nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Verschijning Kleurloze vloeistof
Test formaldehyde Voldoet aan de test
Dichtheid (20/4) 1.012 - 1.014
pH (20°C) 6,8 - 7,2